Learn More
Hypophosphorous Acid Solution, Honeywell
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hypophosphorous Acid Solution |
Concentration | 50wt. % in H2O |
Densité | 1.206g/mL at 25°C |
Tension de vapeur | 17mmHg (20°C) |
Quantité | 500 mL |
Formule linéaire | H3PO2 |
Numéro UN | 3264 |
Poids de la formule | 66g/mol |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hypophosphorous Acid Solution, Honeywell >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu