Learn More
Thermo Scientific™ Colonne LC silice Hypersil™, 10 μm
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Excellente reproductibilité entre les lots
- Particules sphériques présentant une faible distribution de taille
- Longue durée de vie de la colonne
- Haute performance et efficacité de la colonne
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm de dia.int. |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Granulométrie | 10 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 120 Å |
| Surface spécifique | 170 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L3 |
| Phase stationnaire | Silice |
| Afficher plus |