Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC de silice Hypersil™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez les colonnes LC de silice efficaces et sélectives Thermo Scientific™ Hypersil™ pour la chromatographie en phase normale de composés organiques apolaires et modérément polaires.
Les phases stationnaires Hypersil font référence dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans les méthodes HPLC. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives qualité ISO 9001-2000.
Pour des séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques renforcées, optez pour les colonnes LC de silice Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ comme alternative.
- Excellente reproductibilité entre les lots
- Particules sphériques présentant une distribution granulométrique étroite
- Longue durée de vie de la colonne
- Haute performance et efficacité de la colonne
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. également disponibles en 10 μm. Pour plus d’informations, contactez votre service client.
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
| À utiliser avec | HPLC |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Granulométrie | 3 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 120 Å |
| Surface spécifique | 170 m²/g |
| Température | 60°C |
| Afficher plus |