Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC silice Hypersil™, 5 μm
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
200 mm
300 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
4 mm de dia.int.
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Excellente reproductibilité entre les lots
- Particules sphériques présentant une faible distribution de taille
- Longue durée de vie de la colonne
- Haute performance et efficacité de la colonne
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4 mm de dia.int. |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 120 Å |
| Surface spécifique | 170 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L3 |
| Afficher plus |