Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC en phase normale Hypersil™ Silica, 3 μm, 4 mm x 150 mm
Code produit. 10221285 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10221285
Marque: Thermo Scientific™ 30003154030
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 0 % ; Taille de pores : 120 Å ; Phase de colonne : Phase normale
Les filtres à seringue Target2 constituent un choix idéal pour une utilisation générale en laboratoire. Robustes et fiables, ils offrent d’excellentes performances pour un prix attractif.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4 mm de dia.int.
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L3
Phase stationnaire Silice
Matériau de remplissage Silice sphérique, entièrement poreuse de type A
Taux de carbone 0%
Type de colonne Phase normale
“End-capped” No
Phase Phase normale