Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de garde à montage rapide Hypersil™ Silice
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
:
2,1 x 10 mm (dia. int. X L) ; Taille de particules de 5 μm
Description
Les cartouches de garde Thermo Scientific Hypersil Slice sont des protections pratiques, économiques et efficaces qui prolongent la durée de vie des colonnes.
Les cartouches de garde et les supports de précolonne sont pratiques, économiques et prolongent efficacement la durée de vie de la colonne. Des cartouches de garde sont disponibles pour toutes les phases Thermo Scientific courantes.
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention Il s'adapte aux montures Thermo Scientific UNIGUARD à raccord direct ou indépendantes
- Disponibles en paquets de 4
Spécification
Spécification
| Gamme de produits | Hypersil Classical |