Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ PREP HS Si HPLC
Code produit. 16478533 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
4,6 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Format de colonne:
Colonne préparative, Xtended Life
Colonne préparative, standard
Garde 1/16 po
Garde 1/8 po
Pré-colonne
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16478533
Marque: Thermo Scientific™ 41405019323A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Séparez les composés apolaires et modérément polaires avec une capacité de charge élevée Hypersil PREP HS Si, entièrement évolutives de la méthode analytique à préparative, pour les applications USP-L3.
Mettez facilement à l’échelle votre méthode analytique et obtenez une rétention et un chargement optimisés avec les colonnes HPLC préparatives Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS Si. Conditionnés avec une silice nue, les particules de surface élevée et de taille de pores de 100 Å sont fabriquées pour la chromatographie en phase normale des composés organiques apolaires et modérément polaires. Nos colonnes HPLC préparatives sont disponibles dans plusieurs dimensions, y compris une option pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit fixe uniforme.
Chromatographie en phase normale
  • Silice pour séparer les composés organiques apolaires et modérément polaires.
  • USP L3 - Particules de surface élevée avec taille des pores de 100 Å.
  • Stabilité de pH 2 à 0,7
  • Température maximale de 60 °C.
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (D.I.) et les besoins en performances de colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
  • Conçus pour des applications standard, conditionnés d’une manière professionnelle et robuste pour fournir des produits polyvalents pour une utilisation courante.
  • Matériel fileté standard pour colonne de D.I. < 40 mm.
  • Matériel de fixation standard pour colonne de D.I. ≥ 40 mm.
  • Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Matériel XtendedLife
  • Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours étanche.
  • Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm de D.I.
Les protections préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos précolonnes préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de protection préparative.
Commandes spécifiques au client
  • Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
  • Veuillez contacter le service client pour des commandes spécifiques au client.
  • Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Garde 1/16 po
Diamètre (métrique) 10 mm
À utiliser avec La pré-colonne nécessite l’utilisation d’un support de protection préparative, 887-030
Longueur (métrique) 30 mm
Pression max. 2200 psi (152 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 7
Porosité 100 Å
Surface spécifique 350 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L3
Phase stationnaire Silice
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 0 %
Type de colonne Mode mixte
“End-capped” No
Phase Phase normale et HILIC