Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ PREP BDS Si HPLC
Séparez les composés organiques apolaires et modérément polaires avec les colonnes LC Hypersil PREP Si BDS en phase normale dans des formats d’échelle préparative ainsi que la technologie XtendedLife.
Marque: Thermo Scientific™ 40305-159270A
Description
Faites facilement évoluer votre méthode analytique avec les colonnes HPLC préparatives Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS Si ; elles sont garnies d’une silice désactivée vis-à-vis des bases pour la chromatographie en phase normale de composés organiques apolaires et modérément polaires. Nos colonnes HPLC préparatives sont disponibles dans plusieurs dimensions, y compris une option pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit fixe uniforme.
Chromatographie en phase normale
- Silice désactivée vis-à-vis des bases pour séparer les composés organiques apolaires et modérément polaires.
- USP L3.
- Stabilité de pH 2 à 7.
- Température maximale de 60°C.
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
- Conçus pour des applications standard, garnis d’une manière professionnelle et robuste pour fournir des produits polyvalents pour une utilisation courante.
- Matériel fileté standard pour colonne de dia. Int. < 40 mm.
- Matériel à bride standard pour colonne de dia. Int. ≥ 40 mm.
- Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Matériel XtendedLife
- Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours rempli de façon homogène.
- Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm de dia. int.
Les pré-colonnes préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos pré-colonnes préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de garde préparatif.
Commandes spécifiques du client
- Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
- Veuillez contacter votre responsable de compte local pour les commandes spécifiques du client.
- Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
Spécification
Colonne préparative, standard | |
150 mm | |
5 μm | |
145 Å | |
60°C | |
Silice | |
0 % | |
No |
20 mm | |
4300 psi (295 bars) | |
2 à 7 | |
185 m²/g | |
L3 | |
Silice, sphérique, désactivée, à base entièrement poreuse | |
Phase normale | |
Phase normale |