Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ PREP BDS C8
Code produit. 16328936 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
4,6 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
10 μm
Format de colonne:
Colonne préparative, Xtended Life
Colonne préparative, standard
Garde 1/16 po
Garde 1/8 po
Pré-colonne
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16328936
Marque: Thermo Scientific™ 40105109270XL
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Passez à la LC préparative avec les colonnes HPLC Hypersil PREP C8 BDS qui offrent une sélectivité similaire à C18, mais avec une rétention réduite en échelle analytique et préparative.
Faites évoluer la méthode LC analytique à préparative avec la colonne HPLC préparative en phase inverse Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS C8. Nos colonnes sont disponibles dans plusieurs dimensions, y compris une option pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit fixe uniforme. Avec une sélectivité similaire aux colonnes C18 et un ordre d’élution prévisible, les colonnes C8 avec désactivation de bases pour activité silanol réduite sont idéales pour les analytes avec une hydrophobicité moyenne ou lorsqu’une phase moins hydrophobe est nécessaire pour obtenir une rétention optimale. La faible hydrophobicité permet aux composés de s’éluer plus rapidement, produisant ainsi des séparations plus rapides.
Sélectivité similaire et rétention inférieure à celle des colonnes C18
  • Rétention et séparation réussies d’analytes modérément hydrophobes.
  • Idéales pour les acides gras, trop hydrophobes pour une analyse à l’aide des colonnes C18.
  • Silice désactivée vis-à-vis des bases.
  • Sélectivité C8 (USP L7).
  • Stabilité de pH 2 à 8.
  • Température maximale de 60°C.
Séparations plus rapides
  • Rendement analytique plus élevé par rapport à la chimie de chaîne alkyle C18.
  • Élution plus rapide des composés en raison des interactions hydrophobes réduites.
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
  • Conçus pour des applications standard, garnis d’une manière professionnelle et robuste pour fournir des produits polyvalents pour une utilisation courante.
  • Matériel fileté standard pour colonne de dia. Int. < 40 mm.
  • Matériel à bride standard pour colonne de dia. Int. ≥ 40 mm.
  • Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Matériel XtendedLife
  • Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours rempli de façon homogène.
  • Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm de dia. int.
Les pré-colonnes préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos pré-colonnes préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de garde préparatif.
Commandes spécifiques du client
  • Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
  • Veuillez contacter votre responsable de compte local pour les commandes spécifiques du client.
  • Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne préparative, Xtended Life
Diamètre (métrique) 25 mm
Longueur (métrique) 100 mm
Pression max. 3500 psi (240 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 145 Å
Surface spécifique 185 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L7
Phase stationnaire C8
Matériau de remplissage Silice, sphérique, désactivée, à base entièrement poreuse
Taux de carbone 7 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse