Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ PREP BDS C18
Évoluez avec les colonnes LC préparatives Hypersil PREP C18 BDS pour les applications courantes et la rétention C18 avec désactivation de bases pour une activité silanol réduite.
Marque: Thermo Scientific™ 40010-259070A
Description
Faites évoluer en toute facilité votre méthode analytique avec des colonnes HPLC préparatives en phase inverse Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS C18. Nos colonnes de préparation sont disponibles dans différentes dimensions, y compris une option pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit fixe uniforme. Ces colonnes end-capped à base de silice offrent une rétention C18 avec désactivation des bases pour une activité silanol réduite ; elles constituent un excellent choix pour les applications courantes qui nécessitent une évolution de l’échelle LC analytique à préparative.
Excellent choix pour les applications courantes
- Sélectivité C18 (USP L1).
- Silice désactivée vis-à-vis des bases.
- Stabilité de pH 2 à 8.
- Température maximale de 60°C.
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
- Conçus pour des applications standard, garnis d’une manière professionnelle et robuste pour fournir des produits polyvalents pour une utilisation courante.
- Matériel fileté standard pour colonne de dia. Int. < 40 mm.
- Matériel à bride standard pour colonne de dia. Int. ≥ 40 mm.
- Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Matériel XtendedLife
- Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours rempli de façon homogène.
- Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm de dia. int.
Les pré-colonnes préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos pré-colonnes préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de garde préparatif.
Commandes spécifiques du client
- Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
- Veuillez contacter votre responsable de compte local pour les commandes spécifiques du client.
- Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
Spécification
Colonne préparative, standard | |
250 mm | |
10 μm | |
145 Å | |
60°C | |
C18 | |
11 % | |
Oui |
10 mm | |
4300 psi (295 bars) | |
2 à 8 | |
185 m²/g | |
L1 | |
Silice sphérique, entièrement poreuse, désactivée vis-à-vis des bases | |
Phase inverse | |
Phase inverse |