Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ Phenyl
Code produit. p-4523425 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
300 mm
Diamètre (métrique):
4,0 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Granulométrie:
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 10599755
Marque: Thermo Scientific™ 30905054630
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
À utiliser comme colonne à usage général avec sélectivité aromatique.
Séparez efficacement les composés aromatiques et modérément polaires grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl.
Les phases stationnaires classiques Hypersil sont considérées comme une norme dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans les méthodes HPLC. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives qualité ISO 9001-2000.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl comme alternative.
  • Pour la séparation de certains composés aromatiques et modérément polaires
  • Caractéristiques de rétention similaires à celles des colonnes Hypersil MOS
  • Sélectivité alternative à la C8
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. également disponibles en 10 μm. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L11
Phase stationnaire Phényle (Ph)
Gamme de produits Hypersil classique
Matériau de remplissage Silice sphérique, entièrement poreuse de type A
Taux de carbone 5%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” No
Phase Phase inverse