Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ MOS C8
À utiliser comme phase C8 à usage général pour les analytes acides et neutres.
Marque: Thermo Scientific™ 30205-254030
Description
Pour une analyse fiable et abordable d’analytes plus hydrophobes tels que les petits peptides et protéines, les produits pharmaceutiques, les stéroïdes et les échantillons environnementaux, utilisez les colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8.
Les phases stationnaires Hypersil sont reconnues comme la référence du secteur en matière de méthodes HPLC ; ce sont des outils analytiques qui ont largement fait preuve de leur efficacité. Les phases classiques Hypersil sont bien établies et référencées dans les méthodes HPLC. La qualité est assurée par une fabrication conforme aux directives des normes ISO 9001-2000.
Pour les séparations nécessitant des performances chromatographiques renforcées, optez pour les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8.
- Phase fiable, présentant une rétention moindre
- Longue durée de vie de la colonne, même en conditions basiques
- Fabriquées selon les directives qualité ISO 9001-2000
- Solution abordable
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. également disponibles en 10 μm. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
Colonne analytique | |
250 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60°C | |
C8 | |
Silice sphérique, entièrement poreuse de type A | |
Phase inverse |
4 mm | |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
170 m²/g | |
L7 | |
Hypersil classique | |
6,50 % | |
Phase inverse |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.