Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ MOS C8
Code produit. 10374373 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
125 mm
150mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
3 mm
4,0 mm
4 mm
4,6 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
10 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 10374373
Marque: Thermo Scientific™ 30205014001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser comme phase C8 à usage général pour les analytes acides et neutres.
Pour une analyse fiable et abordable d’analytes plus hydrophobes tels que les petits peptides et protéines, les produits pharmaceutiques, les stéroïdes et les échantillons environnementaux, utilisez les colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8.
Les phases stationnaires Hypersil sont reconnues comme la référence du secteur en matière de méthodes HPLC ; ce sont des outils analytiques qui ont largement fait preuve de leur efficacité. Les phases classiques Hypersil sont bien établies et référencées dans les méthodes HPLC. La qualité est assurée par une fabrication conforme aux directives des normes ISO 9001-2000.
Pour les séparations nécessitant des performances chromatographiques renforcées, optez pour les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8.
  • Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention. S’adapte aux supports Thermo Scientific UNIGUARD à raccord direct et indépendants
  • Disponibles en boîtes de 4
Caractéristiques de la phase solide MOS (C8)
  • Phase fiable, présentant une rétention moindre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Cartouche de garde, 4/boîte
Diamètre (métrique) 4 mm
À utiliser avec Support Uniguard à raccord direct et indépendant
Longueur (métrique) 10 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L7
Phase stationnaire C8
Gamme de produits Hypersil classique
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 6,50 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse