Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection Hypersil™ MOS-2 (C8)
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4 mm
Granulométrie:
3μ m
Description
Requires
Support Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct ou indépendant, vendu séparément.
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Pour supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct et indépendants
- Phase fiable, présentant une rétention moindre
- Durée de vie élevée des colonnes, mêmes dans des conditions basiques
Spécification
Spécification
| Granulométrie | 3μ m |
| Longueur (métrique) | 10 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
| Phase stationnaire | MOS-2 (C8) |