Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ Green PAH
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Analysez rapidement les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) à l’aide des colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ Green PAH. Dotées d’une silice liée à l’alkyle spécialement adaptée à une forte teneur en carbone, ces colonnes courtes et rapides peuvent analyser 16 HAP en quatre minutes. Optimisées pour la méthode EPA 610 : Hydrocarbures aromatiques polynucléaires, ces colonnes offrent d’excellentes performances.
- Granulométrie de 3,0 μm disponible en diamètres de 2,1, 3,0 et 4,6 mm et longueurs de 10, 100 et 150 mm
- Granulométrie de 5,0 μm disponible en diamètres de 4,6 mm et longueurs de 10, 100, 150 et 250 mm
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 120 Å |
| Surface spécifique | 170 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L1 |
| Afficher plus |