Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes UHPLC Hypersil GOLD™ VANQUISH™ aQ
Utilisation pour les applications à haute pression UHPLC pour conserver et résoudre les analytes polaires avec des phases mobiles hautement aqueuses sur le système UHPLC Vanquish.
1245.22€ - 1374.37€
Spécification
Format de colonne | Colonne analytique |
---|---|
Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
À utiliser avec | HILIC |
Pression max. | 18130 psi (1250 bars) |
Granulométrie | 1,9 μm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15602757
|
Thermo Scientific™
25302-102130-V |
100 mm |
1245.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15612757
|
Thermo Scientific™
25302-152130-V |
150 mm |
1368.99€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15622757
|
Thermo Scientific™
25302-202130-V |
200 mm |
1374.37€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Obtenez encore plus de puissance de séparation, de vitesse et de débit pour la rétention et la résolution des analytes polaires en utilisant les colonnes UHPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ VANQUISH™ aQ. Ces colonnes ont été développées en conjonction avec le système UHPLC Vanquish pour tirer parti des capacités de pression étendues et de la robustesse du système. Le résultat est un nouveau niveau de séparation, de vitesse et de débit qui permet de relever les défis analytiques de l’analyse de matrices complexes par chromatographie en phase liquide (LC) et LC-MS.
Des séparations puissantesAfin de satisfaire aux exigences des différentes applications UHPLC, la gamme étendue de colonnes Accucore Vanquish, Acclaim VANQUISH et Hypersil GOLD VANQUISH offre un plus large éventail d’options de sélectivité et de formats. Ces colonnes offrent :
- De meilleures séparations : leur efficacité élevée permet la séparation de mélanges très complexes
- Plus de résultats : une haute efficacité à des débits élevés
- Des interactions simplifiées : une solution de flux de travaux transparente pour des séparations simples et faciles
- Des capacités plus larges : vaste gamme de sélectivités et de formats de colonnes
Spécification
Colonne analytique | |
HILIC | |
1,9 μm | |
175 Å | |
60°C | |
C18 | |
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
2,1 mm | |
18130 psi (1250 bars) | |
2 à 9 | |
220 m²/g | |
L1 | |
Hypersil GOLD | |
12 % | |
Polaire |