Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC silice Hypersil GOLD™
Code produit. 10764447 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Granulométrie:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 10764447
Marque: Thermo Scientific™ 25103152130
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Séparez efficacement les composés organiques apolaires et modérément polaires par chromatographie en phase normale à l’aide des colonnes LC de silice Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™.
Bénéficiez d’une forme de pic et d’une sensibilité exceptionnelles grâce aux colonnes LC de silice Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Le milieu de silice non lié, hautement pur et désactivé vis-à-vis des bases sépare efficacement les composés organiques apolaires et modérément polaires par chromatographie en phase normale. Les colonnes avec une granulométrie de 1,9 μm peuvent améliorer la vitesse et l’efficacité de vos applications.
À propos de la gamme de colonnes HPLC Hypersil GOLD
  • Douze composés chimiques différents sont disponibles
  • Excellente symétrie de pics
  • Pics fins pour une excellente efficacité
  • Sensibilité augmentée et résolution améliorée
  • Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
  • Idéales pour le screening haut débit
  • Tailles de particules 1,9, 3 et 5 µm pour toutes vos séparations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2,1 mm
À utiliser avec HPLC
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Porosité 175 Å
Surface spécifique 220 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L3
Phase stationnaire Silice
Gamme de produits Hypersil GOLD
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Type de colonne Phase normale
“End-capped” No
Phase Phase normale
Type Colonne analytique