Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC silice Hypersil GOLD™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Bénéficiez d’une forme de pic et d’une sensibilité exceptionnelles grâce aux colonnes LC de silice Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Le milieu de silice non lié, hautement pur et désactivé vis-à-vis des bases sépare efficacement les composés organiques apolaires et modérément polaires par chromatographie en phase normale. Les colonnes avec une granulométrie de 1,9 μm peuvent améliorer la vitesse et l’efficacité de vos applications.
- Douze composés chimiques différents sont disponibles
- Excellente symétrie de pics
- Pics fins pour une excellente efficacité
- Sensibilité augmentée et résolution améliorée
- Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
- Idéales pour le screening haut débit
- Tailles de particules 1,9, 3 et 5 µm pour toutes vos séparations
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 175 Å |
| Surface spécifique | 220 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L3 |
| Afficher plus |