Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ SAX
Analysez rapidement et efficacement les molécules organiques plus petites, y compris les nucléotides et les acides organiques, grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX.
Marque:  Thermo Scientific™ 26303-102130
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10609025
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Analysez rapidement et efficacement les molécules organiques plus petites, y compris les nucléotides et les acides organiques, grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX. Ces colonnes échangeuses d’anions forts d’amines quaternaires présentent une grande stabilité pour les phases mobiles aqueuses et à faible pH. Basées sur une silice de grande pureté liée à un ligand échangeuse d’ions, les colonnes LC Hypersil GOLD SAX offrent une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité.
Les colonnes Hypersil GOLD SAX ont un ligand d’échange d’ions amine quaternaire greffé sur une silice ultrapure.
  • Stabilité élevée aux phases aqueuses et aux phases mobiles à pH faible
  • Solution idéale pour l’analyse de molécules organiques de petite taille et notamment des nucléotides et des acides organiques
  • Forme de pic et sensibilité exceptionnelles
  • Les colonnes de 1,9 μm de granulométrie permettent d’améliorer la vitesse et l’efficacité.
Spécification
Spécification
Colonne analytique
0.25 mL/min
100 mm
3 μm
175 Å
60°C
Amine quaternaire
Silice, sphérique, entièrement poreuse, ultrapure
Échange d’ions
Ion Exchange
2,1 mm
HPLC
400 bar
2 à 8
220 m²/g
L14
Hypersil GOLD
3 %
Oui
Colonne analytique