Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ SAX
Analysez rapidement et efficacement les molécules organiques plus petites, y compris les nucléotides et les acides organiques, grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX.
Marque: Thermo Scientific™ 26303-103030
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Analysez rapidement et efficacement les molécules organiques plus petites, y compris les nucléotides et les acides organiques, grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX. Ces colonnes échangeuses d’anions forts d’amines quaternaires présentent une grande stabilité pour les phases mobiles aqueuses et à faible pH. Basées sur une silice de grande pureté liée à un ligand échangeuse d’ions, les colonnes LC Hypersil GOLD SAX offrent une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité.
Les colonnes Hypersil GOLD SAX ont un ligand d’échange d’ions amine quaternaire greffé sur une silice ultrapure.- Stabilité élevée aux phases aqueuses et aux phases mobiles à pH faible
- Solution idéale pour l’analyse de molécules organiques de petite taille et notamment des nucléotides et des acides organiques
- Forme de pic et sensibilité exceptionnelles
- Les colonnes de 1,9 μm de granulométrie permettent d’améliorer la vitesse et l’efficacité.
Spécification
Colonne analytique | |
0.5 mL/min | |
100 mm | |
3 μm | |
175 Å | |
60°C | |
Amine quaternaire | |
Silice, sphérique, entièrement poreuse, ultrapure | |
Échange d’ions | |
Ion Exchange |
3 mm | |
HPLC | |
400 bar | |
2 à 8 | |
220 m²/g | |
L14 | |
Hypersil GOLD | |
3 % | |
Oui | |
Colonne analytique |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.