Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ SAX
Analysez rapidement et efficacement les molécules organiques plus petites, y compris les nucléotides et les acides organiques, grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX.
Marque:  Thermo Scientific™ 26302-102130
Code produit. 10259514
  • 1005.21€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Analysez rapidement et efficacement les molécules organiques plus petites, y compris les nucléotides et les acides organiques, grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX. Ces colonnes échangeuses d’anions forts d’amines quaternaires présentent une grande stabilité pour les phases mobiles aqueuses et à faible pH. Basées sur une silice de grande pureté liée à un ligand échangeuse d’ions, les colonnes LC Hypersil GOLD SAX offrent une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité.
À propos de la gamme de colonnes HPLC Hypersil GOLD
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze chimies différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez d’exceptionnelles formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
  • Excellente symétrie de pics
  • Pics étroits pour une excellente efficacité
  • Sensibilité accrue et résolution améliorée
  • Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
  • Solutions de criblage à haut débit
  • Granulométries de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins de séparation 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne analytique
0,5 ml/min
100 mm
1,9 μm
175 Å
60°C
Amine quaternaire
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Échange d’ions
Échange d’ions
2,1 mm
HPLC
18130 psi (1250 bars)
2 à 8
220 m²/g
L14
Hypersil GOLD
2,5 %
Oui
Colonne analytique