Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ PFP
Format de colonne : Colonne analytique ; taux de carbone : 8 % ; taille des pores : 175 Å ; phase de colonne : Phase inverse
Marque:  Thermo Scientific™ 25405-109270
Description
Analysez des mélanges difficiles à résoudre de composés halogénés et de composés polaires non halogénés au moyen de colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP (pentafluorophényl). Ces colonnes offrent une sélectivité alternative aux colonnes C18 dans les applications en phase inverse avec une excellente forme de pic et une sensibilité optimale.
Caractéristiques de la phase solide Hypersil GOLD PFP
  • Les colonnes Hypersil GOLD PFP (perfluorophényl) offrent une sélectivité alternative : les atomes de fluor greffés sur le cycle phényl augmentent les interactions pi-pi avec les molécules aromatiques
  • Sélectivité alternative à C18
  • Meilleure rétention des espèces halogénées
  • Sélectivité pour les composés polaires non halogénés
  • Excellentes forme de pic et sensibilité
D’autres dimensions de colonne sur mesure sont disponibles. Veuillez contacter votre service clientèle local pour obtenir de plus amples informations. Des raccords unions de réduction interne en acier inoxydable sont disponibles afin de raccorder des colonnes préparatives d’un D.I. de 30 à 50 mm à un tube de 1/16in..
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne préparative
100 mm
5 μm
175 Å
60°C
PFP
Silice, sphérique, entièrement poreuse, ultrapure
Phase inverse
21,2 mm
400 bars
2 à 8
220 m²/g
L43
Hypersil GOLD
8%