Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ PFP
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
À utiliser pour l’analyse de mélanges difficiles à résoudre de composés halogénés, y compris de pesticides.
Analysez des mélanges difficiles à résoudre de composés halogénés et de composés polaires non halogénés au moyen de colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP (pentafluorophényl). Ces colonnes offrent une sélectivité alternative aux colonnes C18 dans les applications en phase inverse avec une excellente forme de pic et une sensibilité optimale.
- Augmentation de la rétention et de la sélectivité des isomères de position des composés halogénés
- Excellente analyse sélective des composés non halogénés et notamment, des composés polaires contenant des groupes hydroxyle, carboxyle, nitro ou d’autres groupes polaires
- Séparation efficace de mélanges difficiles contenant des composés halogénés et polaires étroitement apparentés
L’introduction d’un groupe fluoré dans la phase stationnaire est à l’origine de changements considérables dans les interactions soluté-phase stationnaire et augmente la sélectivité et la rétention.
À propos des colonnes HPLC de la gamme Hypersil GOLDRelevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze chimies différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez d’exceptionnelles formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
- Excellente symétrie de pics
- Pics étroits pour une excellente efficacité
- Sensibilité accrue et résolution améliorée
- Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
- Solutions de criblage à haut débit
- Granulométries de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins de séparation
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Cartouche de garde, 4/boîte |
| Diamètre (métrique) | 4 mm |
| À utiliser avec | Support Uniguard à raccord direct et indépendant |
| Longueur (métrique) | 10 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Granulométrie | 3 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 175 Å |
| Surface spécifique | 220 m²/g |
| Température | 60°C |
| Afficher plus |