Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ PFP
Code produit. 10201825 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
10 mm
10 mm
21,2 mm
30 mm
50 mm
Granulométrie:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
4 pièces
Code produit. 10201825
Marque: Thermo Scientific™ 25405259570
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
À utiliser pour l’analyse de mélanges difficiles à résoudre de composés halogénés, y compris de pesticides.
Analysez des mélanges difficiles à résoudre de composés halogénés et de composés polaires non halogénés au moyen de colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP (pentafluorophényl). Ces colonnes offrent une sélectivité alternative aux colonnes C18 dans les applications en phase inverse avec une excellente forme de pic et une sensibilité optimale.
Caractéristiques de la phase solide Hypersil GOLD PFP
  • Les colonnes Hypersil GOLD PFP (perfluorophényl) offrent une sélectivité alternative : les atomes de fluor greffés sur le cycle phényl augmentent les interactions pi-pi avec les molécules aromatiques
  • Sélectivité alternative à C18
  • Meilleure rétention des espèces halogénées
  • Sélectivité pour les composés polaires non halogénés
  • Excellentes forme de pic et sensibilité
D’autres dimensions de colonne sur mesure sont disponibles. Veuillez contacter votre service clientèle local pour obtenir de plus amples informations. Des raccords unions de réduction interne en acier inoxydable sont disponibles afin de raccorder des colonnes préparatives d’un D.I. de 30 à 50 mm à un tube de 1/16in..
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne préparative
Diamètre (métrique) 50 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 400 bars
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 175 Å
Surface spécifique 220 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L43
Phase stationnaire PFP
Gamme de produits Hypersil GOLD
Matériau de remplissage Silice, sphérique, entièrement poreuse, ultrapure
Taux de carbone 8%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui