Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ PFP
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
À utiliser pour l’analyse de mélanges difficiles à résoudre de composés halogénés, y compris de pesticides.
Analysez des mélanges difficiles à résoudre de composés halogénés et de composés polaires non halogénés au moyen de colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP (pentafluorophényl). Ces colonnes offrent une sélectivité alternative aux colonnes C18 dans les applications en phase inverse avec une excellente forme de pic et une sensibilité optimale.
- Les colonnes Hypersil GOLD PFP (perfluorophényl) offrent une sélectivité alternative : les atomes de fluor greffés sur le cycle phényl augmentent les interactions pi-pi avec les molécules aromatiques
- Sélectivité alternative à C18
- Meilleure rétention des espèces halogénées
- Sélectivité pour les composés polaires non halogénés
- Excellentes forme de pic et sensibilité
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne préparative |
| Diamètre (métrique) | 30 mm |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Pression max. | 400 bars |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 175 Å |
| Surface spécifique | 220 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L43 |
| Afficher plus |