Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC sélectives Hypersil GOLD™ C18
Code produit. 11827041 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
20 mm
30 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3,0 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
10 mm
20 mm
21,2 mm
21,2 mm
30 mm
50 mm
Granulométrie:
1,9 μm
3 μm
5 μm
12 μm
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
4 pièces
Code produit. 11827041
Marque: Thermo Scientific™ 25003254630
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces colonnes à end-capping à base de silice, ultra-pures pour générer une forme et une résolution de pic exceptionnelles pour les analyses HPLC et LC/MS à l’aide de gradients génériques
Obtenez des formes de pic et une résolution exceptionnelles pour vos applications HPLC et LC-MS grâce aux colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Ces colonnes à “end-capping”, ultra-pures et à base de silice offrent une réduction significative de la traînée de pic à l’aide de gradients génériques présentant une sélectivité C18. Grâce à leurs excellentes résolution, efficacité et sensibilité, les colonnes Hypersil GOLD vous donnent confiance dans la précision et la qualité de vos données analytiques.
Nouvelles liaisons
  • Dérivatisation et “end-capping” exclusifs
  • Sélectivité C18 (USP L1)
Stabilité au pH
  • Performances robustes à un pH élevé
  • Excellente stabilité de la colonne à un pH faible
Formats souples
  • Colonnes Javeliv HTS pour un screening à haut débit
  • Colonnes semi-préparatives avec des particules de 12 μm disponibles
À propos de la gamme de colonnes HPLC Hypersil GOLD
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec des colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations uniformes. Douze chimies différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez de formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
  • Excellente symétrie de pics
  • Pics étroits pour une efficacité exceptionnelle
  • Sensibilité accrue et résolution améliorée
  • Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
  • Solutions de criblage à haut débit
  • Granulométries de 1,9, 3 et 5 μm pour tous vos besoins de séparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Débit 1,2 ml/min
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 3 μm
pH 1 à 11
Porosité 175 Å
Surface spécifique 220 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire Sélectivité C18
Gamme de produits Hypersil GOLD
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 10%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse