Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC sélectives Hypersil GOLD™ C18
Code produit. 10322725 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
20 mm
30 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3,0 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
10 mm
20 mm
21,2 mm
21,2 mm
30 mm
50 mm
Granulométrie:
1,9 μm
3 μm
5 μm
12 μm
Unit Size:
1 pièce
3 pièces
4 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10322725
Brand: Thermo Scientific™ 25005059070
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Utilisez ces colonnes à end-capping à base de silice, ultra-pures pour générer une forme et une résolution de pic exceptionnelles pour les analyses HPLC et LC/MS à l’aide de gradients génériques
Obtenez des formes de pic et une résolution exceptionnelles pour vos applications HPLC et LC-MS grâce aux colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Ces colonnes à “end-capping”, ultra-pures et à base de silice offrent une réduction significative de la traînée de pic à l’aide de gradients génériques présentant une sélectivité C18. Grâce à leurs excellentes résolution, efficacité et sensibilité, les colonnes Hypersil GOLD vous donnent confiance dans la précision et la qualité de vos données analytiques.
  • Les colonnes HPLC Hypersil GOLD assurent une excellente forme de pic pour tous les types d’analyte
  • Réduction significative des trainées de pics tout en conservant une sélectivité C18 Excellentes résolution, efficacité et sensibilité
D’autres dimensions de colonne personnalisées sont disponibles. Veuillez contacter votre service clientèle local pour obtenir de plus amples informations. Des raccords unions de réduction interne en acier inoxydable sont disponibles afin de raccorder des colonnes préparatives d’un DI de 30 à 50 mm à un tube de 1/16in..
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format de colonne Colonne préparative
Diamètre (métrique) 10 mm
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 400 bars
Granulométrie 5 μm
pH 1 à 11
Porosité 175 Å
Surface spécifique 220 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire Sélectivité C18
Gamme de produits Hypersil GOLD
Matériau de remplissage Silice, sphérique, entièrement poreuse, ultrapure
Taux de carbone 11%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui