Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC sélectives Hypersil GOLD™ C18
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Obtenez des formes de pic et une résolution exceptionnelles pour vos applications HPLC et LC-MS grâce aux colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Ces colonnes à “end-capping”, ultra-pures et à base de silice offrent une réduction significative de la traînée de pic à l’aide de gradients génériques présentant une sélectivité C18. Grâce à leurs excellentes résolution, efficacité et sensibilité, les colonnes Hypersil GOLD vous donnent confiance dans la précision et la qualité de vos données analytiques.
- Les colonnes HPLC Hypersil GOLD assurent une excellente forme de pic pour tous les types d’analyte
- Réduction significative des trainées de pics tout en conservant une sélectivité C18 Excellentes résolution, efficacité et sensibilité
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne préparative |
| Diamètre (métrique) | 21,2 mm |
| À utiliser avec | LC/MS |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Pression max. | 400 bars |
| Granulométrie | 12 μm |
| pH | 1 à 11 |
| Porosité | 175 Å |
| Surface spécifique | 220 m²/g |
| Température | 60°C |
| Afficher plus |