Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HILIC Hypersil GOLD™ PEI
Conservez les analytes hautement polaires et hydrophiles, difficiles à analyser avec les colonnes C18 classiques, grâce aux colonnes LC Hypersil GOLD PEI HILIC.
Marque: Thermo Scientific™ 26505-014001
Description
Conservez les analytes hautement polaires et hydrophiles, difficiles à analyser avec les colonnes C18 classiques, à l’aide des colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PEI HILIC (chromatographie liquide à interaction hydrophile). Ces colonnes offrent des séparations directes sans recours à la dérivatisation d’échantillons ou aux réactifs d’appariement d’ions. Grâce à une forme de pic et à une sélectivité optimales, ces colonnes offrent une sensibilité accrue pour la détection MS. Avec des granulométries de 1,9, 3 et 5 μm, les colonnes Hypersil GOLD PEI HILIC sont idéales pour les applications dans le domaine de la recherche pharmaceutique, les analyses alimentaires et environnementales.
À propos de la gamme de colonnes HPLC Hypersil GOLD :Relevez les défis de la chromatographie moderne avec des colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations uniformes. Douze différentes chimies sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez de formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
- Excellente symétrie de pics
- Pics étroits pour une excellente efficacité
- Sensibilité accrue et résolution améliorée
- Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
- Solutions de criblage à haut débit
- taille des particules de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins de séparation
Spécification
Cartouche de protection, 4/boîte | |
Support Uniguard à raccord direct et indépendant | |
5 800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
220 m²/g | |
Polyéthylènéimine | |
Silice | |
HILIC | |
HILIC |
4 mm | |
10 mm | |
5 μm | |
175 Å | |
60°C | |
Hypersil GOLD | |
6 % | |
Non | |
Cartouche de protection, 4/boîte |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.