Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ PREP C8
Bénéficiez d’une forme et d’une résolution de pics exceptionnelles en HPLC et LC/MS à l’aide de gradients génériques. À utiliser pour les analytes avec hydrophobicité moyenne ou lorsqu’une hydrophobicité inférieure à C18 est nécessaire.
Marque:  Thermo Scientific™ 25205-259070A
2509.19 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16348546
  • 2521.74€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Colonne préparative, standard
250 mm
5 μm
175 Å
60°C
C8
8 %
Oui
10 mm
4300 psi (295 bars)
2 à 9
220 m²/g
L7
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Phase inverse
Phase inverse
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ PREP C8 >