Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ C8
Format de colonne : Colonne analytique ; taux de carbone : 8 % ; taille des pores : 175 Å ; phase de colonne : Phase inverse
Marque:  Thermo Scientific™ 25205-022130
Code produit. 11538380
  • 699.18€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Colonne analytique
0,2 ml/min
5800 psi (400 bars)
2 à 9
220 m²/g
L7
Hypersil GOLD
8%
Oui
2,1 mm
20 mm
5 μm
175 Å
60°C
C8
Silice
Phase inverse
Phase inverse
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ C8 > Granulométrie 5 μm ; 2,1 mm de dia. int. ; 20 mm de longueur