Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ C8
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Pour les analytes avec hydrophobicité moyenne ou lorsqu’une phase moins hydrophobe est nécessaire pour obtenir une rétention optimale, utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 pour une sensibilité exceptionnelle et une excellente forme de pics. La sélectivité est similaire aux colonnes C18 avec un ordre d’élution prévisible mais moins de rétention. La faible hydrophobicité permet aux composés de s’éluer plus rapidement, produisant ainsi des séparations plus rapides.
- Rétention et séparation réussies d’analytes modérément hydrophobes
- Idéales pour les acides gras, trop hydrophobes pour une analyse à l’aide des colonnes C18
- Rendement analytique plus élevé par rapport à la chimie de chaîne alkyle C18
- Élution plus rapide des composés en raison des interactions hydrophobes réduites
- Formes de pics très symétriques
- Vitesse d’analyse, efficacité et sensibilité améliorées
À propos des colonnes HPLC de la gamme Hypersil GOLD
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze chimies différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez d’exceptionnelles formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
- Excellente symétrie de pics
- Pics étroits pour une excellente efficacité
- Sensibilité accrue et résolution améliorée
- Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
- Solutions de criblage à haut débit
- taille des particules de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins de séparation
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 9 |
| Porosité | 175 Å |
| Surface spécifique | 220 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L7 |
| Afficher plus |