Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ C8
Code produit. 10619395 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
Granulométrie:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 10619395
Marque: Thermo Scientific™ 25203103030
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Format de colonne : Colonne analytique ; taux de carbone : 8 % ; taille des pores : 175 Å ; phase de colonne : Phase inverse
Pour les analytes avec hydrophobicité moyenne ou lorsqu’une phase moins hydrophobe est nécessaire pour obtenir une rétention optimale, utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 pour une sensibilité exceptionnelle et une excellente forme de pics. La sélectivité est similaire aux colonnes C18 avec un ordre d’élution prévisible mais moins de rétention. La faible hydrophobicité permet aux composés de s’éluer plus rapidement, produisant ainsi des séparations plus rapides.
Sélectivité similaire et rétention inférieure à celle des colonnes C18
  • Rétention et séparation réussies d’analytes modérément hydrophobes
  • Idéales pour les acides gras, trop hydrophobes pour une analyse à l’aide des colonnes C18
Séparations plus rapides
  • Rendement analytique plus élevé par rapport à la chimie de chaîne alkyle C18
  • Élution plus rapide des composés en raison des interactions hydrophobes réduites
Performances supérieures
  • Formes de pics très symétriques
  • Vitesse d’analyse, efficacité et sensibilité améliorées
À propos des colonnes HPLC de la gamme Hypersil GOLD
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze chimies différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez d’exceptionnelles formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
  • Excellente symétrie de pics
  • Pics étroits pour une excellente efficacité
  • Sensibilité accrue et résolution améliorée
  • Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
  • Solutions de criblage à haut débit
  • taille des particules de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins de séparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 3 mm
À utiliser avec HPLC
Longueur (métrique) 100 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 9
Porosité 175 Å
Surface spécifique 220 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L7
Phase stationnaire C8
Gamme de produits Hypersil GOLD
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 8 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse