Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ AX
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 6% ; Taille des pores : 175 Å ; Phase de colonne : Échange d’ions et HILIC
Marque:  Thermo Scientific™ 26105-254630
Description
Séparez efficacement les protéines plus petites, les peptides, les espèces d’anions et les molécules polaires grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX. La phase d’échange d’anions faibles, créée par un ligand d’amine polymérique lié à une silice ultra-pure et désactivée vis-à-vis des bases, sépare plusieurs analytes chargés. La phase liée offre des options chromatographiques supplémentaires, notamment la chromatographie d’interaction hydrophile (HILIC), idéale pour la séparation des sucres et d’autres espèces hautement polaires.
Excellentes performances chromatographiques
  • Forme de pic et sélectivité exceptionnelles
  • Stabilité remarquable dans des conditions de pH exigeantes
  • Plus efficace que les colonnes d’échange d’ions à base de polymère
  • Amélioration de la vitesse grâce aux colonnes de taille des particules de 1,9 µm
À propos de la gamme de colonnes HPLC Hypersil GOLD
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze compositions chimiques différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez d’exceptionnelles formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
  • Excellente symétrie de pics
  • Pics fins pour une efficacité exceptionnelle Sensibilité accrue et résolution améliorée Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne Idéales pour le criblage à haut débit
  • Dimensions des particules de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins de séparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne analytique
1 mL/min
5800 psi (400 bars)
2 à 8
220 m²/g
Amine polymérique
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Mode mixte
HILIC et échange d’ions
4,6 mm
250 mm
5 μm
175 Å
60°C
Hypersil GOLD
6 %
No
Colonne analytique