Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ AX
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 6% ; Taille des pores : 175 Å ; Phase de colonne : Échange d’ions et HILIC
Marque: Thermo Scientific™ 26103-104630
Description
Séparez efficacement les protéines plus petites, les peptides, les espèces d’anions et les molécules polaires grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX. La phase d’échange d’anions faibles, créée par un ligand d’amine polymérique lié à une silice ultra-pure et désactivée vis-à-vis des bases, sépare plusieurs analytes chargés. La phase liée offre des options chromatographiques supplémentaires, notamment la chromatographie d’interaction hydrophile (HILIC), idéale pour la séparation des sucres et d’autres espèces hautement polaires.
L’Hypersil GOLD AX assure la séparation des protéines de petite taille, des peptides, des espèces anioniques et des molécules polaires.- Phase échangeuse d’ions faibles pour espèces multichargées
- Adaptée à la rétention HILIC et à la séparation des molécules hautement polaires
- Efficacité supérieure aux colonnes à échange d’ions basées sur des polymères
- Forme de pic et sensibilité exceptionnelles
- Les colonnes de 1,9 μm de granulométrie permettent d’améliorer la vitesse et l’efficacité.
Specifications
Colonne analytique | |
1.2 mL/min | |
100 mm | |
3 μm | |
175 Å | |
60°C | |
Hypersil GOLD | |
6 % | |
No | |
Colonne analytique |
4,6 mm | |
HILIC | |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
220 m²/g | |
Amine polymérique | |
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse | |
Mode mixte | |
HILIC et échange d’ions |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.