Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ AX
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 6% ; Taille des pores : 175 Å ; Phase de colonne : Échange d’ions et HILIC
Marque: Thermo Scientific™ 26102-152130
Description
Séparez efficacement les protéines plus petites, les peptides, les espèces d’anions et les molécules polaires grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX. La phase d’échange d’anions faibles, créée par un ligand d’amine polymérique lié à une silice ultra-pure et désactivée vis-à-vis des bases, sépare plusieurs analytes chargés. La phase liée offre des options chromatographiques supplémentaires, notamment la chromatographie d’interaction hydrophile (HILIC), idéale pour la séparation des sucres et d’autres espèces hautement polaires.
L’Hypersil GOLD AX assure la séparation des protéines de petite taille, des peptides, des espèces anioniques et des molécules polaires.- Phase échangeuse d’ions faibles pour espèces multichargées
- Adaptée à la rétention HILIC et à la séparation des molécules hautement polaires
- Efficacité supérieure aux colonnes à échange d’ions basées sur des polymères
- Forme de pic et sensibilité exceptionnelles
- Les colonnes de 1,9 μm de granulométrie permettent d’améliorer la vitesse et l’efficacité.
Spécification
Colonne analytique | |
0.5 mL/min | |
150 mm | |
1,9 μm | |
175 Å | |
60°C | |
Hypersil GOLD | |
6 % | |
No | |
Colonne analytique |
2,1 mm | |
HILIC | |
18130 psi (1250 bars) | |
2 à 8 | |
220 m²/g | |
Amine polymérique | |
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse | |
Mode mixte | |
HILIC et échange d’ions |