Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ AX
Séparez efficacement les protéines plus petites, les peptides, les espèces d’anions et les molécules polaires grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX.
Marque: Thermo Scientific™ 26103-011001
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Séparez efficacement les protéines plus petites, les peptides, les espèces d’anions et les molécules polaires grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX. La phase d’échange d’anions faibles, créée par un ligand d’amine polymérique lié à une silice ultra-pure et désactivée vis-à-vis des bases, sépare plusieurs analytes chargés. La phase liée offre des options chromatographiques supplémentaires, notamment la chromatographie d’interaction hydrophile (HILIC), idéale pour la séparation des sucres et d’autres espèces hautement polaires.
L’Hypersil GOLD AX assure la séparation des protéines de petite taille, des peptides, des espèces anioniques et des molécules polaires.- Phase échangeuse d’ions faibles pour espèces multichargées
- Adaptée à la rétention HILIC et à la séparation des molécules hautement polaires
- Efficacité supérieure aux colonnes à échange d’ions basées sur des polymères
- Forme de pic et sensibilité exceptionnelles
- Les colonnes de 1,9 μm de granulométrie permettent d’améliorer la vitesse et l’efficacité.
Spécification
Cartouche de protection, 4/boîte | |
0.05 mL/min | |
10 mm | |
3μ m | |
175 Å | |
60°C | |
Hypersil GOLD | |
6 % | |
Non | |
Cartouche de garde, 4/boîte |
1 mm | |
Support Uniguard à raccord direct et indépendant | |
400 bar | |
2 à 8 | |
220 m²/g | |
Polymeric Amine | |
Base-Deactivated Silica | |
Échange d’ions | |
HILIC and Ion Exchange |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.