Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ AX
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 6% ; Taille des pores : 175 Å ; Phase de colonne : Échange d’ions et HILIC
Marque:  Thermo Scientific™ 26103-014001
Description
Séparez efficacement les protéines plus petites, les peptides, les espèces d’anions et les molécules polaires grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX. La phase d’échange d’anions faibles, créée par un ligand d’amine polymérique lié à une silice ultra-pure et désactivée vis-à-vis des bases, sépare plusieurs analytes chargés. La phase liée offre des options chromatographiques supplémentaires, notamment la chromatographie d’interaction hydrophile (HILIC), idéale pour la séparation des sucres et d’autres espèces hautement polaires.
Excellentes performances chromatographiques
  • Forme de pic et sélectivité exceptionnelles
  • Stabilité exceptionnelle dans des conditions de pH exigeantes
  • Plus efficace que les colonnes d’échange d’ions à base de polymère
  • Amélioration de la vitesse grâce aux colonnes de granulométrie 1,9 µm
À propos de la gamme de colonnes HPLC Hypersil GOLD
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec des colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations uniformes. Douze chimies différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez d’exceptionnelles formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
  • Excellente symétrie de pics
  • Pics étroits pour une excellente efficacité
  • Sensibilité accrue et résolution améliorée
  • Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
  • Solutions de criblage à haut débit
  • taille des particules de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins de séparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Cartouche de garde, 4/boîte
0,9 ml/min
10 mm
3 μm
175 Å
60°C
Hypersil GOLD
6 %
No
Cartouche de protection, 4/boîte
4 mm
Support Uniguard à raccord direct et indépendant
5800 psi (400 bars)
2 à 8
220 m²/g
Amine polymérique
Silice
Mode mixte
HILIC et échange d’ions