Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ AX
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 6% ; Taille des pores : 175 Å ; Phase de colonne : Échange d’ions et HILIC
Marque:  Thermo Scientific™ 26103-052130
Code produit. 10037824
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Séparez efficacement les protéines plus petites, les peptides, les espèces d’anions et les molécules polaires grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX. La phase d’échange d’anions faibles, créée par un ligand d’amine polymérique lié à une silice ultra-pure et désactivée vis-à-vis des bases, sépare plusieurs analytes chargés. La phase liée offre des options chromatographiques supplémentaires, notamment la chromatographie d’interaction hydrophile (HILIC), idéale pour la séparation des sucres et d’autres espèces hautement polaires.
L’Hypersil GOLD AX assure la séparation des protéines de petite taille, des peptides, des espèces anioniques et des molécules polaires.
  • Phase échangeuse d’ions faibles pour espèces multichargées
  • Adaptée à la rétention HILIC et à la séparation des molécules hautement polaires
  • Efficacité supérieure aux colonnes à échange d’ions basées sur des polymères
  • Forme de pic et sensibilité exceptionnelles
  • Les colonnes de 1,9 μm de granulométrie permettent d’améliorer la vitesse et l’efficacité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne analytique
0.25 mL/min
50 mm
3 μm
175 Å
60°C
Hypersil GOLD
6 %
No
Colonne analytique
2,1 mm
HILIC
5800 psi (400 bars)
2 à 8
220 m²/g
Amine polymérique
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Mode mixte
HILIC et échange d’ions