Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ aQ C18 avec “end-capping” polaire
Conservez et résolvez les analytes polaires avec des phases mobiles hautement aqueuses.
Marque:  Thermo Scientific™ 25305-053030
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10508405
  • 770.03€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-08-2024
Description
Retenez et résolvez les analytes polaires à l’aide des colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18 avec “end-capping” polaire. Ces colonnes offrent une excellente forme de pic, même avec des séparations en phase inverse difficiles, grâce à l’utilisation de phases mobiles hautement aqueuses.
Sélectivité alternative avec phase stationnaire C18 à “end-capping” polaire
  • Le groupe fonctionnel polaire dans l’end-cap fournit un mécanisme d’interaction supplémentaire pour la séparation des composés polaires
  • Offrent une meilleure rétention des composés polaires
Stabilité en phases mobiles hautement aqueuses
  • Utilisables avec phases mobiles 100 % aqueuses
  • Pas de perte de performances ou de stabilité
Excellente forme de pic
  • Des interactions secondaires contrôlées garantissent une forme de pic optimale pour tous les types d’analytes
  • Idéales pour l’analyse quantitative d’analytes polaires à l’état de traces
À propos de la gamme de colonnes HPLC Hypersil GOLD
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze compositions chimiques différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez de formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
  • Excellente symétrie de pics
  • Pics fins pour une efficacité exceptionnelle
  • Sensibilité accrue et résolution améliorée
  • Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
  • Idéales pour le criblage à haut débit
  • Dimensions des particules de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins de séparation
Spécification
Spécification
Colonne analytique
50 mm
5 μm
175 Å
60°C
C18
Silice, sphérique, entièrement poreuse, ultrapure
Phase inverse
Phase inverse
3 mm
400 bars
2 à 9
220 m²/g
L1
Hypersil GOLD
12 %
Polaire