Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ aQ C18 avec “end-capping” polaire
Conservez et résolvez les analytes polaires avec des phases mobiles hautement aqueuses.
Marque: Thermo Scientific™ 25305-059070
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Retenez et résolvez les analytes polaires à l’aide des colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18 avec “end-capping” polaire. Ces colonnes offrent une excellente forme de pic, même avec des séparations en phase inverse difficiles, grâce à l’utilisation de phases mobiles hautement aqueuses.
- Les colonnes Hypersil GOLD aQ offrent une meilleure rétention et résolution des analytes polaires
- Phase C18 avec end-capping polaire pour une sélectivité alternative
- Rétention et résolution des analytes polaires
- Excellentes pour les phases mobiles fortement aqueuses
- Excellente forme de pic
Spécification
Colonne préparative | |
5 mL/min | |
400 bar | |
2 à 9 | |
220 m²/g | |
L1 | |
Hypersil GOLD | |
12% | |
Polaire |
10 mm | |
50 mm | |
5 μm | |
175 Å | |
60°C | |
aQ C18 | |
Silice, sphérique, entièrement poreuse, ultrapure | |
Phase inverse | |
Reversed Phase |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.