Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ PREP aQ
Code produit. 16348576 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
8 mm
20 mm
30 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Format de colonne:
Colonne préparative, Xtended Life
Colonne préparative, standard
Pré-colonne
Pré-colonne, 1/16 po
Pré-colonne, 1/8 po
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16348576
Marque: Thermo Scientific™ 25305259570XL
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Stable dans 100 % de la phase mobile aqueuse, les colonnes HPLC préparatives à “end-capping” polaire C18 Hypersil GOLD aQ offrent une rétention et une résolution améliorées des analytes polaires.
Conservez et résolvez les analytes polaires pour vos nouveaux besoins de purification avec des colonnes préparatives C18 Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ à end-capping polaire. Ces colonnes HPLC préparatives C18 sont parfaites pour des séparations de phase inverse difficiles, avec des phases mobiles hautement aqueuses. Nos colonnes sont disponibles dans une large gamme de dimensions ; une option est proposée pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit uniforme.
Sélectivité alternative avec phase stationnaire C18 à end-capping polaire
  • Le groupe fonctionnel polaire dans l’end-cap fournit un mécanisme d’interaction supplémentaire pour la séparation des composés polaires.
  • Offre une meilleure rétention des composés polaires.
  • Sélectivité C18 (USP L1)
Stabilité en phases mobiles hautement aqueuses
  • Applicable dans 100 % des phases mobiles aqueuses.
  • Pas de perte de performances ou de stabilité.
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
  • Conçu pour des applications standard, robustes et de conditionnement professionnel, conçu pour fournir des produits polyvalents à utilisation courante.
  • Matériel fileté standard pour colonne de diamètre interne < 40 mm.
  • Matériel à bride standard pour colonne de dia. int. ≥ 40 mm.
  • Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Matériel XtendedLife
  • Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours étanche.
  • Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm d’épaisseur
Les protections préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos colonnes de protection préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de protection préparative.
Commandes spécifiques au client
  • Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
  • Veuillez contacter le service client pour des commandes spécifiques au client.
  • Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
À propos des colonnes HPLC de la gamme Hypersil GOLD
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec des colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations uniformes. Douze chimies différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez de formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne préparative, Xtended Life
Diamètre (métrique) 50 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 2000 psi (140 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 9
Porosité 175 Å
Surface spécifique 220 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire aQ C18
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 12 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Polaire
Phase Phase inverse