Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ Amino
Obtenez une forme de pic et une sensibilité exceptionnelles en phase d’échange d’anions faibles, en phase inverse et en phase normale avec les colonnes LC Hypersil GOLD Amino.
Marque: Thermo Scientific™ 25705-152130
Description
Obtenez d’excellentes séparations chromatographiques en modes d’échange d’anions faibles, de phase inverse et de phase normale avec les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino. Ces colonnes, dotées d’une phase aminopropyle haute performance, offrent une excellente forme de pic et une sensibilité optimale et sont disponibles avec une granulométrie de 1,9 μm pour des séparations ultra rapides et ultra efficaces.
- Conserve les anions et les acides organiques en mode d’échange anionique faible lors de l’utilisation de tampons courants et d’un modificateur organique
- Excelle pour l’analyse des glucides en mode de phase inverse
- Offre une sélectivité alternative aux colonnes de silice dans la chromatographie en phase normale
- Excellente symétrie de pics Pics fins pour une efficacité exceptionnelle
- Solutions pour le criblage à haut débit, tailles de particules de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins en matière de séparation
- Sensibilité accrue et résolution améliorée
- Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
Spécification
Colonne analytique | |
0.2 mL/min | |
400 bars | |
2 à 8 | |
220 m²/g | |
L8 | |
Hypersil GOLD | |
2 % | |
Oui | |
Colonne analytique |
2,1 mm | |
150 mm | |
5 μm | |
175 Å | |
60°C | |
Amino | |
Silice, sphérique, entièrement poreuse, ultrapure | |
Phase normale | |
Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.