Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ Amino
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 2% ; Taille des pores : 175 Å ; Phase de colonne : Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC
Marque: Thermo Scientific™ 25703-103030
Description
Obtenez d’excellentes séparations chromatographiques en modes d’échange d’anions faibles, de phase inverse et de phase normale avec les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino. Ces colonnes, dotées d’une phase aminopropyle haute performance, offrent une excellente forme de pic et une sensibilité optimale et sont disponibles avec une granulométrie de 1,9 μm pour des séparations ultra rapides et ultra efficaces.
Les colonnes Hypersil GOLD Amino ont un ligand aminopropyl greffé sur une silice ultrapure désactivée vis-à-vis des bases.- Rétention des anions et des acides organiques par échange d’anions faibles
- Solution idéale pour l’analyse des glucides en phase inverse
- Sélectivité alternative aux colonnes en silice pour la chromatographie en phase normale
- Forme de pic et sensibilité exceptionnelles
- Les colonnes de 1,9 μm de granulométrie permettent d’améliorer la vitesse et l’efficacité.
Spécification
Colonne analytique | |
0.5 mL/min | |
100 mm | |
3 μm | |
175 Å | |
60°C | |
Amino (NH2) | |
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse | |
Mode mixte | |
Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC |
3 mm | |
HILIC | |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
220 m²/g | |
L8 | |
Hypersil GOLD | |
2 % | |
Oui | |
Colonne analytique |