Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ Amino
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 2% ; Taille des pores : 175 Å ; Phase de colonne : Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC
Marque:  Thermo Scientific™ 25702-152130
Code produit. 10670246
  • 1101.61€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Obtenez d’excellentes séparations chromatographiques en modes d’échange d’anions faibles, de phase inverse et de phase normale avec les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino. Ces colonnes, dotées d’une phase aminopropyle haute performance, offrent une excellente forme de pic et une sensibilité optimale et sont disponibles avec une granulométrie de 1,9 μm pour des séparations ultra rapides et ultra efficaces.
Excellentes propriétés chromatographiques en trois modes
  • Conserve les anions et les acides organiques en mode d’échange d’anions faibles en cas d’utilisation avec des tampons courants et un modificateur organique
  • Excellente pour l’analyse des glucides en mode de phase inverse
  • Offre une sélectivité alternative aux colonnes de silice pour la chromatographie en phase normale
À propos de la gamme de colonnes HPLC Hypersil GOLD
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze chimies différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez d’exceptionnelles formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
  • Excellente symétrie de pics
  • Pics étroits pour une excellente efficacité
  • Sensibilité accrue et résolution améliorée
  • Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
  • Solutions pour le screening à haut débit, granulométries de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins en matière de séparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne analytique
0,5 ml/min
150 mm
1,9 μm
175 Å
60°C
Amino (NH2)
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Mode mixte
Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC
2,1 mm
HILIC
18130 psi (1250 bars)
2 à 8
220 m²/g
L8
Hypersil GOLD
2 %
Oui
Colonne analytique