Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ Amino
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 2% ; Taille des pores : 175 Å ; Phase de colonne : Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC
Marque: Thermo Scientific™ 25703-013001
Description
Obtenez d’excellentes séparations chromatographiques en modes d’échange d’anions faibles, de phase inverse et de phase normale avec les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino. Ces colonnes, dotées d’une phase aminopropyle haute performance, offrent une excellente forme de pic et une sensibilité optimale et sont disponibles avec une granulométrie de 1,9 μm pour des séparations ultra rapides et ultra efficaces.
- Conserve les anions et les acides organiques en mode d’échange d’anions faibles en cas d’utilisation avec des tampons courants et un modificateur organique
- Excellente pour l’analyse des glucides en mode de phase inverse
- Offre une sélectivité alternative aux colonnes de silice pour la chromatographie en phase normale
- Excellente symétrie de pics
- Pics étroits pour une excellente efficacité
- Sensibilité accrue et résolution améliorée
- Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
- Solutions pour le screening à haut débit, granulométries de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins en matière de séparation
Spécification
Cartouche de garde, 4/boîte | |
0,5 ml/min | |
10 mm | |
3 μm | |
175 Å | |
60°C | |
Amino (NH2) | |
Silice | |
Mode mixte | |
Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC |
3 mm | |
Support Uniguard à raccord direct et indépendant | |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
220 m²/g | |
L8 | |
Hypersil GOLD | |
2 % | |
Oui | |
Cartouche de protection, 4/boîte |