Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ Amino
Obtenez une forme de pic et une sensibilité exceptionnelles en phase d’échange d’anions faibles, en phase inverse et en phase normale avec les colonnes LC Hypersil GOLD Amino.
Marque: Thermo Scientific™ 25703-151030
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Obtenez d’excellentes séparations chromatographiques en modes d’échange d’anions faibles, de phase inverse et de phase normale avec les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino. Ces colonnes, dotées d’une phase aminopropyle haute performance, offrent une excellente forme de pic et une sensibilité optimale et sont disponibles avec une granulométrie de 1,9 μm pour des séparations ultra rapides et ultra efficaces.
Les colonnes Hypersil GOLD Amino ont un ligand aminopropyl greffé sur une silice ultrapure désactivée vis-à-vis des bases.- Rétention des anions et des acides organiques par échange d’anions faibles
- Solution idéale pour l’analyse des glucides en phase inverse
- Sélectivité alternative aux colonnes en silice pour la chromatographie en phase normale
- Forme de pic et sensibilité exceptionnelles
- Les colonnes de 1,9 μm de granulométrie permettent d’améliorer la vitesse et l’efficacité.
Spécification
Colonne analytique | |
0.05 mL/min | |
150 mm | |
3μ m | |
175 Å | |
60°C | |
Amino (NH2) | |
Silice, sphérique, entièrement poreuse, ultrapure | |
Phase normale | |
Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC |
1 mm | |
HILIC | |
400 bar | |
2 à 8 | |
220 m²/g | |
L8 | |
Hypersil GOLD | |
2 % | |
Oui | |
Colonne analytique |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.