Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ Phenyl-BDS
À utiliser comme colonne robuste à usage général avec sélectivité pour les composés aromatiques dans les laboratoires d’AQ/CQ.
Marque: Thermo Scientific™ 28903-012101
Description
En tant que colonne désactivée vis-à-vis des bases avec sélectivité unique pour les composés aromatiques et légèrement polaires, vous pouvez utiliser les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-BDS comme sélectivité alternative aux phases C18 ou C8. Ces colonnes économiques présentent une activité silanol réduite et offrent une fiabilité inégalée aux laboratoires d’AQ/CQ. Créée à partir de la silice Hypersil bien connue, la silice désactivée pour les bases est l’un des matériaux de remplissage disponibles les plus appréciés.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ comme alternative.
Protection pratique, économique et efficace.
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Il s’adapte aux supports Thermo Scientific™ UNIGUARD™ à raccord direct ou indépendants
Spécification
Cartouche de garde, 4/boîte | |
10 mm | |
3 μm | |
130 Å | |
60°C | |
Phényle (Ph) | |
Silice, sphérique, désactivée, à base entièrement poreuse | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
2,1 mm | |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
170 m²/g | |
L11 | |
Hypersil BDS | |
5% | |