Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ Phenyl-BDS
À utiliser comme colonne robuste à usage général avec sélectivité pour les composés aromatiques dans les laboratoires d’AQ/CQ.
Marque: Thermo Scientific™ 28905-254030
690.30 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
En tant que colonne désactivée vis-à-vis des bases avec sélectivité unique pour les composés aromatiques et légèrement polaires, vous pouvez utiliser les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-BDS comme sélectivité alternative aux phases C18 ou C8. Ces colonnes économiques présentent une activité silanol réduite et offrent une fiabilité inégalée aux laboratoires d’AQ/CQ. Créée à partir de la silice Hypersil bien connue, la silice désactivée pour les bases est l’un des matériaux de remplissage disponibles les plus appréciés.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ comme alternative.
- Colonnes désactivées de haute qualité
- Sélectivité unique pour les composés aromatiques et légèrement polaires
- Fabriquées conformément à la norme ISO 9001:2000
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour plus d’informations, contactez votre service client.
Spécification
Colonne analytique | |
250 mm | |
5 μm | |
130 Å | |
60°C | |
Phényle (Ph) | |
Silice, sphérique, désactivée, à base entièrement poreuse | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
4 mm | |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
170 m²/g | |
L11 | |
Hypersil BDS | |
5 % | |