Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ BDS Cyano
Pour des colonnes cyano fiables et à usage général, choisissez les colonnes LC de silice désactivée vis-à-vis des bases Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS Cyano.
306.00€ - 804.00€
Spécification
Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
---|---|
Porosité | 130 Å |
Surface spécifique | 170 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L10 |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10494593
|
Thermo Scientific™
28805-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
733.48€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10487604
|
Thermo Scientific™
28805-104030 |
100 mm | 4,0 mm | 5 μm | N/A | ||||
10304043
|
Thermo Scientific™
28805-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
773.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10159084
|
Thermo Scientific™
28805-153030 |
150 mm | 3,0 mm | 5 μm | N/A | ||||
10464403
|
Thermo Scientific™
28803-014001 |
10 mm | 4 mm | 3 μm | N/A | ||||
10796153
|
Thermo Scientific™
28803-012101 |
10 mm | 2.1 mm | 3 μm | N/A | ||||
10464973
|
Thermo Scientific™
28805-014001 |
10 mm | 4 mm | 5 μm | N/A | ||||
10098992
|
Thermo Scientific™
28803-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
804.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Pour des colonnes cyano fiables et à usage général, choisissez les colonnes LC de silice désactivée vis-à-vis des basesThermo Scientific™ Hypersil™ BDS Cyano. Ces colonnes économiques présentent une activité silanol réduite et offrent une fiabilité inégalée aux laboratoires d’AQ/CQ. Créée à partir de la silice Hypersil bien connue, la silice désactivée pour les bases est l’un des matériaux de remplissage disponibles les plus appréciés. Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Cyano comme alternative.
- En phase inverse, elles offrent une sélectivité différente par rapport aux phases C18 ou C8
- En phase normale, elles sont moins rétentives que les colonnes de silice
- Colonnes cyano fiables, avec une longue durée de vie
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour plus d’informations, contactez votre service client. Veuillez noter que les colonnes Hypersil BDS Cyano sont expédiées dans de l’isooctane/éthanol. Pour les applications en phase inverse, rincer à l’éthanol ou au 2-propanol avant utilisation.
Spécification
5800 psi (400 bars) | |
170 m²/g | |
L10 | |
4 % | |
Oui |
130 Å | |
60°C | |
Cyano (CN) | |
Mode mixte |